Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes con certificado para COT
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total. Los productos con certificado para COT están fabricados, envasados y probados de conformidad con las normativas.
Marca:  Thermo Scientific™ 1000C/TOC
Detalles adicionales : Peso : 3.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11391422
  • 182.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total.Los recipientes con certificado para COT Thermo Scientific™, que se han fabricado, probado y envasado de conformidad con las normativas, están certificados para contener niveles de fondo de COT <10 ppb o < 20 ppb.
Recipientes:
  • Disponibles en varios tamaños y estilos, incluidos los populares viales de 40 ml para muestreadores automáticos limpios, certificados y listos para su uso.
  • Incluyen certificado de análisis.
Incluye:
  • Recipientes de muestreo y almacenamiento
  • Viales compatibles con muestreadores automáticos
  • Tubos de cultivo
  • Agua con bajos niveles de COT
Recomendado para:
  • Análisis de COT
  • Prueba 643 según el método de la USP
  • Muestreo al azar sin conexión de agua de alta pureza
  • Almacenamiento de patrones de validación
Especificaciones
Especificaciones
Frasco redondo Boston transparente con tapón
95,25 mm
Vidrio
8,5 in
32 oz
215,9 mm
Certificado para contribuir < 10 ppb, < 20 ppb, certificado de análisis, certificado de conformidad
33-400
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Transparente
1000 mL
12
1000 mL
12 cajas
Recipiente