Learn More
TNC/Tenascin-C Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TNC/Tenascin-C |
|---|---|
| Concentración | 450 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17211396
|
Proteintech
27789-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17201396
|
Proteintech
27789-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The TNC/Tenascin-C antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human TNC/Tenascin-C. This antibody recognizes human antigen. The TNC/Tenascin-C antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Especificaciones
| TNC/Tenascin-C | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 3371 |
| 450 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human | |
| Primary |