Learn More
TNC/Tenascin-C Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17211396 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17211396 20 μL 20 microlitros
17201396 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 17211396
Marca: Proteintech 277891AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The TNC/Tenascin-C antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human TNC/Tenascin-C. This antibody recognizes human antigen. The TNC/Tenascin-C antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno TNC/Tenascin-C
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 450 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3371
Especies diana Human