Learn More
TNC/Tenascin-C Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
The TNC/Tenascin-C antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human TNC/Tenascin-C. This antibody recognizes human antigen. The TNC/Tenascin-C antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TNC/Tenascin-C |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 450 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 150 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 3371 |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |