Learn More
TMEM85 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 27708-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815785
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
May mediate anti-apoptotic activity.
Especificaciones
Especificaciones
TMEM85
Polyclonal
Unconjugated
EMC4
EMC4, ER membrane protein complex subunit 4, PIG17, TMEM85, transmembrane protein 85
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
51234, 68032
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5J8M3, Q9CZX9
EMC4
TMEM85 Fusion Protein Ag26785
150 μL
Primary
Human, Mouse