Learn More
Solución de titanio para ICP 1 g/l, matriz HNO3/HF, Fisher Chemical™
Catalog Number 12916234
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo 9001 un sistema de Gestión de calidad ISO, también acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025 y acreditado de acuerdo con la Guía ISO 34.
Concentración 1±0.002g/L
Envase Frasco
Cantidad 100 mL
Tipo Normas de espectrometría de masas
Nombres de analitos o componentes Ti
Disolvente o matriz HNO3 5%, HF 0.05%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Titanium (Ti) 1000mg/l in HNO3 5%,HF 0.5%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .