Learn More
Sonics Materials™ Punta reemplazable de aleación de titanio
Punta de repuesto resistente y fiable para la sonda que está fabricadacon una aleación de titanio Ti-6AI-4V y se puede esterilizar en autoclave.
Marca: Sonics Materials 630-0407
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Las puntas reemplazables están fabricadas de aleación de titanio Ti-6Al-4V y son esterilizables en autoclave.Especificaciones
Punta reemplazable | |
19 mm | |
Aleación de titanio | |
1 unidad |