Learn More
Estándar AAS de titanio, 1000 mg/l de Ti en HNO3 al 5 %, HF al 0,5 %, Honeywell Fluka™
Marca: Honeywell Fluka E4077-500ML
Detalles adicionales : Peso : 0.50600kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Titanium AAS Standard | |
1.012 g/cm3 | |
<2 | |
500 mL |