Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de celulosa regenerada para jeringas Titan3™
Garantice unos extractos de muestra más limpios al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de celulosa regenerada resistentes.
Marca: Thermo Scientific™ 54513-RC
335.27 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.48800kg
Descripción
Añadir un paso de filtración de jeringa antes de la inyección no solo ayuda a garantizar resultados más uniformes y fiables; También ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida de la columna.Disponibles en tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación, los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Titan3™ proporcionan extractos de muestra más limpios al eliminar materiales que interfieren y partículas finas. Los filtros de jeringa de celulosa regenerada Titan son idóneos para aplicaciones no específicas de baja adherencia, la filtración de medios de cultivo de tejidos y la filtración de muestras biológicas general.
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. Membrana: Celulosa regenerada certificada para HPLC. | |
Filtro de jeringa de celulosa regenerada Titan3 0,45 µm, 17 mm, 200/paq. | |
Celulosa regenerada | |
0,45 μm | |
Filtración de muestras: baja unión no específica, medios de cultivo de tejidos, muestras biológicas generales | |
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen | |
115 psi | |
Filtro de jeringa | |
17 mm |
Marrón claro | |
Sí | |
Celulosa regenerada | |
No estéril | |
<35 μl | |
No | |
Titan3 | |
< 10 ml | |
17 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.