Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de PVDF para jeringas Titan3™
Garantice unos extractos de muestra más limpios al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de PVDF resistentes.
Marca: Thermo Scientific™ 44525-PV
218.39 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.54900kg
Descripción
La adición de un filtro de jeringa antes de inyectar no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna. Disponible en diferentes tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación, los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Titan3™ ofrecen extractos de muestras más limpios al retirar los materiales que interfieren y las partículas finas. Los filtros de jeringa Titan3 PVDF se utilizan para la filtración biológica general. Son especialmente adecuados para aplicaciones en las que se desea una alta recuperación de proteínas.
Con un diseño robusto que incluye un anillo externo de refuerzo y un prefiltro integrado, los filtros de jeringa Titan3 son la opción ideal para aplicaciones con una alta concentración de sólidos o cuando se requiere la máxima confianza.Rendimiento excepcional
- Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
- Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
- El prefiltro de vidrio de borosilicato de 1 mm integral (dispositivos de 30 mm) garantiza una mayor confianza en muestras de alta concentración de sólidos.
- El anillo de refuerzo proporciona una mayor resistencia a la carcasa para evitar fugas y explosiones (los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi).
- Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
- Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
- La codificación por colores facilita la selección de membrana y tamaño de poro correcta.
- Envasados en contenedores codificados por colores reutilizables, rígidos y transparentes.
- Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos
- Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado.
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. Membrana: PVDF con certificación para HPLC. | |
Filtro de jeringa de PVDF Titan3 0,45 µm, 30 mm, paquete de 100 | |
PVDF | |
0,45 μm | |
Filtración de muestras: muestras biológicas generales; se desea una alta recuperación de proteínas | |
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen | |
210 psi | |
Filtro de jeringa | |
30 mm |
Rojo | |
Sí | |
PVDF | |
No estéril | |
< 157 μL | |
No | |
Titan3 | |
< 137 μL (retención) | |
30 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.