Learn More
Thermo Scientific™ Titan3™ PVDF Syringe Filters
Ensure cleaner sample extracts by removing interfering materials and fine particles prior to injection with these robust PVDF syringe filters.
1078.65€ - 1158.50€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR 177.152
Desechables
Volumen de retención (después de la purga de aire) < 137 μl
Material de la carcasa PP (polipropileno)
N.° por paquete 100
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
13507790
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
44525-PVC
0,45 μm
1078.65€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13557770
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
42225-PVC
0,2 μm
1158.50€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Outstanding Performance
  • Low extractable membranes and housings ensure that no filter-borne contaminants are added to your sample
  • Performance-tested under actual HPLC conditions
  • Integral 1mm borosilicate glass pre-filter (30mm devices) ensures greater confidence with high solids samples
  • Reinforcing ring provides greater strength to the housing to prevent leakage and bursting (30mm products pressure rated to 120 psi)
  • Housings are manufactured from solvent-resistant, low-extractable polypropylene resins specifically selected for wide compatibility with common HPLC sample matrices
  • Able to filter solutions at temperatures up to 100°C
  • Convenient and Easy to Use
  • Color coding makes it easy to select the correct membrane and pore size
  • Packed in re-usable rigid transparent color-coded containers
  • Syringe filters can be sterilized by autoclave at 125°C for 15 minutes
  • Enhanced Luer lock inlet prevents leakage; outlet fitting is a standard size male Luer-slip fitting for ease of filtrate collection
Especificaciones
Especificaciones
21 CFR 177.152
< 137 μl
100
Titan3
30 mm
PP (polipropileno)
Vidrio de borosilicato de 1 mm
Filtro de jeringa