Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Biopsy Cassettes in Tube Packs
For biopsy tissue samples, these cassettes have a back-edge lid hinge, loose-packed lids, and are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers
Marca: Epredia™ B851750LA
Detalles adicionales : Peso : 3.17600kg
Descripción
Impresión
- El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
- El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
- Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
- Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
- Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
- La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
Especificaciones
Cuadrados pequeños | |
750/Paq. | |
Sí | |
Para su uso con impresoras PrintMate™ |
Sí | |
Tapa no acoplada, bisagra trasera | |
Lavanda | |
Casete para biopsia TissueLoc |