Learn More
Kartell™ Casetes de inclusión de tejido - Tipo Uni
Para inclusiones de parafina, tipo Universal, se suministra con tapa de cierre con ajuste que se puede retirar fácilmente
Marca:  Kartell™ 0292104
193.60 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.77000kg
Código de producto. 15927860
  • 229.00€ / paquete de 2000
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Con marcado CE, certificado IVD
  • Tipo universal
  • La tapa de cierre con ajuste se puede retirar fácilmente
Especificaciones
Especificaciones
2000/paq.
40 mm
Polioximetileno (POM)
Azul
28 mm