Learn More
Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 19mm Diameter
Extensively used throughout the pharmaceutical, chemical and food industries around the world. Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 19mm Diameter allow a single sampler to be used to accurately sample a range of different volumes.
Marca:  Sampling Systems™ 1030BT-2
Detalles adicionales : Peso : 0.01040kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15859191
  • 52.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Una amplia gama de tamaños de muestras
  • Una amplia gama de longitudes de muestras
  • Facilidad de uso:
  • Gama de puntas que permiten que un solo tomamuestras se utilice para muestrear con precisión un rango de volúmenes diferentes
Especificaciones
Especificaciones
Punta
2 mL
19 mm
Acero inoxidable (316L)
Muestreo de polvo