Learn More
Lovibond™ Nitrito 3, Tintometer™ VARIO™, 25 ml
Formulado para su uso con los kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros Lovibond.
Marca: Lovibond™ 530973
Detalles adicionales : CAS : 7778-77-0 Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
- Para su uso con nuestros kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
- Reactivos premedidos en dosis de unidad
- Fácil de manejar, fácil de abrir y fácil de verter
- Caja de 100
- El uso rápido y fácil de los VARIO Powder Packs los ha hecho muy populares para aplicaciones de análisis de agua en muchos países en todo el mundo
- Proporciona a los usuarios más experimentados una alternativa real a los sistemas de medición existentes
- Fabricado con los mismos estándares de calidad que han dado tanto éxito a los reactivos en comprimido Tintometer durante tantas décadas
- Los parámetros que van desde el aluminio y el cloro hasta el sulfato son solo algunas de las famosas pruebas que se incluyen en la gama VARIO Powder Pack
Especificaciones
Análisis de agua | |
Caja de 1000 | |
Nitrito 3 Vario™ |
Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros | |
25 mL |