Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Molybdate No. 1 HR / No. 2 HR Tablets Combi Pack
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
Marca: Lovibond™ 517632BT
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
- Intervalo: De 1 a 50 mg/l.
- Parámetro: Molibdato
- Método: Tioglicolato
- El nuevo envase en blíster de papel de aluminio añade comodidad a la larga tradición de Lovibond en cuanto a protección lograda en la tecnología de producción de comprimidos.
- Con la nueva tira de blíster, el usuario solo tiene que presionar el comprimido a través de la lámina protectora, directamente en la muestra
- Cada comprimido se encuentra dentro de un molde de papel de aluminio individual, forrado con el más reciente material compuesto de aluminio, que garantiza el rendimiento del producto.
- El tamaño del envase blíster se ha reducido a 91 x 34 mm para mayor comodidad de almacenamiento y envío
- Se añade ‘BT’ al final del código para identificar el nuevo estilo de embalaje
- Sencillo, ahorra tiempo y es práctico
- No hay riesgos de seguridad si los comprimidos se utilizan de acuerdo con las instrucciones suministradas
- Hojas de datos de seguridad disponibles para todos los reactivos
Especificaciones
Reactivos en comprimidos para fotometría | |
500 comprimidos | |
Combi-Pack de comprimidos de molibdato n.º 1 HR / n.º 2 HR: 2500 unidades |
Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros | |
De 1 a 50 mg/l |