Learn More
Lovibond™ Reactivo de oxígeno disuelto n.º 2 Tintometer™, 30 ml
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond
Marca:  Lovibond™ 461160
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Código de producto. 15372035
  • 54.50€ / 30 ml
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond
  • Reactivo de oxígeno disuelto n.º 2, 30 ml
Por regla general, los reactivos líquidos no consisten en una sola preparación, sino que incluyen varios componentes que deben añadirse a la muestra en un orden determinado. Como tanto el tamaño como el número de gotas tienen un efecto decisivo en el complejo de color resultante, los reactivos deben añadirse con un alto grado de precisión. La vida útil de los reactivos líquidos se reduce por el contacto temporal con oxígeno en el aire cuando se abre el frasco, así como por entornos de almacenamiento inadecuados (presencia de luz solar o altas temperaturas).
Especificaciones
Especificaciones
Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
100
30 mL
Reactivo de oxígeno disuelto n.º 2