Learn More
Tin(IV) Chloride Pentahydrate, 98%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tin(IV) Chloride Pentahydrate |
Color | Blanco a amarillo |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | SnCl4 · 5H2O |
Número UN | UN2440 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.6g/mol |
Porcentaje de pureza | 98% |
Envase | Frasco de polietileno |
Aspecto | Powder or Chunks |