Learn More
Indicador azul de timol, Honeywell™ Fluka™
Indicador, n.º de serie: 879
CAS | 76-61-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C27H30O5S |
Peso molecular (g/mol) | 466.592 |
Número MDL | MFCD00005869 |
Clave InChI | PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Thymolsulfonphthalein |
PubChem CID | 65565 |
Nombre IUPAC | 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenol |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15683840
|
Honeywell-Fluka
32728-5G |
5 g | Frasco de vidrio |
N/A
|
N/A | ||||
15673840
|
Honeywell-Fluka
32728-25G |
25 g | Frasco de vidrio |
N/A
|
N/A | ||||
15663840
|
Honeywell-Fluka
32728-100G |
100 g | Glass Bottle |
N/A
|
N/A | ||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
76-61-9 | |
466.592 | |
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N | |
65565 | |
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O |
C27H30O5S | |
MFCD00005869 | |
Thymolsulfonphthalein | |
4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenol |
Especificaciones
Thymol Blue | |
76-61-9 | |
MFCD00005869 | |
368036 | |
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N | |
4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenol | |
65565 | |
1.2 to 2.8 (red to yellow) | |
Powder |
221°C to 224°C | |
C27H30O5S | |
NONH for all modes of transport | |
Thymolsulfonphthalein | |
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O | |
466.592 | |
466.59g/mol | |
0.979g/cm3 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-973-3