Learn More
Indicador azul de timol, Solstice
Código de producto. 15683840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15683840 5 g Frasco de vidrio 5 g
15673840 25 g Frasco de vidrio 25 g
15663840 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15683840 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 327285G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.17€
    43.87€ / 5 g
    Ahorro 9.30€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Indicador, N.º de serie: 879
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-61-9
Fórmula molecular C27H30O5S
Peso molecular (g/mol) 466.592
Número MDL MFCD00005869
Clave InChI PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Thymolsulfonphthalein
PubChem CID 65565
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymol Blue
Punto de fusión 221 °C a 224 °C
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual 1.2 a 2.8 (rojo a amarillo)
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 368036
Densidad 0,979g/cm3
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 466,59g/mol