missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thymidine Phosphorylase / PD-ECGF Mouse, Clone: SPM322, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Thymidine Phosphorylase / PD-ECGF |
---|---|
Clon | SPM322 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15929917
|
EnquireBio
1890-MSM1X-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15919917
|
EnquireBio
1890-MSM1X-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Thymidine Phosphorylase / PD-ECGF | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
1890 | |
Recombinant full-length human Thymidine Phosphorylase (TP / PD-ECGF) protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
55kDa |
SPM322 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001107227 | |
TYMP | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic and Nuclear | |
HUVEC cells. Breast, Bladder, Lung or Kaposi tumors |