Learn More
Solución de tilio para ICP 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Concentración | 1±0.002g/L |
Envase | Frasco |
Cantidad | 100 mL |
Tipo | Normas de espectrometría de masas |
Nombres de analitos o componentes | Tm |
Disolvente o matriz | HNO3 |