Learn More
Masterflex™ Thread to Compression Adapters
Compression fittings are an excellent choice for connecting rigid tubing systems
Marca: Masterflex™ 06385-76
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
- Disponibles en packs de 10
Especificaciones
Adaptador de rosca a compresión | |
No esterilizable en autoclave | |
34,03 mm (1-13/16 pulgadas) | |
3/4 pulg | |
NPT(M) 1/2 pulgadas | |
32 mm | |
Recto |
Conector de compresión × NPT(macho) | |
Polipropileno | |
10 conectores | |
3/4 pulg | |
Óxido de etileno | |
34,03 mm (1-1/4 pulgadas) |