Learn More
Cloruro de tionilo, +99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10002212
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7719-09-7
Cl2OS
118.96
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
dicloruro de sulfuroil
ClS(Cl)=O
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7719-09-7
Cl2OS
118.96
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
dicloruro de sulfuroil
ClS(Cl)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Thionyl chloride
Punto de fusión -105.0°C
Densidad 1.6400 g/mL
Punto de ebullición 76.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SOCl2
Índice de refracción 1.5190 to 1.5210
Cantidad 250 mL
Índice Merck 15, 9501
Gravedad específica 1.64
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: reacts. Other solubilities: miscible with benzene, chloroform and carbon, tetrachloride
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.97
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thionyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.