Learn More
Cloruro de tionilo, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10791821
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7719-09-7
MFCD00011449
24386
CHEBI:29290
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7719-09-7
MFCD00011449
24386
CHEBI:29290
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Thionyl chloride
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Fórmula lineal SOCl2
Fieser 01,1158; 02,412; 03,290; 04,503; 05,663; 06,585; 07,366; 08,481; 09,465; 10,399; 12,204; 13,297
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.97
Porcentaje de pureza ≥99.50%
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.6400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thionyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.