Learn More
Ácido tiobenzoico, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
16.50€ - 70.10€
CAS | 98-91-9 |
---|---|
Número MDL | MFCD00004852 |
Clave InChI | UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | thiobenzoic acid, benzenecarbothioic acid, benzoyl thiol, monothiobenzoic acid, benzoic acid, thio, acido mercaptobenzoico, unii-gbg5rlo56n, ccris 8913, acido mercaptobenzoico italian, gbg5rlo56n |
PubChem CID | 7414 |
Nombre IUPAC | benzenecarbothioic S-acid |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)S |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10317120
|
Thermo Scientific Acros
138680250 |
25 g | Glass bottle | ||||||
10616152
|
Thermo Scientific Acros
138681000 |
100 g | Frasco de vidrio | ||||||
10381334
|
Thermo Scientific Acros
138685000 |
500 g | Frasco de vidrio | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
98-91-9 | |
UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N | |
7414 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)S |
MFCD00004852 | |
thiobenzoic acid, benzenecarbothioic acid, benzoyl thiol, monothiobenzoic acid, benzoic acid, thio, acido mercaptobenzoico, unii-gbg5rlo56n, ccris 8913, acido mercaptobenzoico italian, gbg5rlo56n | |
benzenecarbothioic S-acid |
Especificaciones
Thiobenzoic acid | |
15.0°C to 18.0°C | |
1.1700g/mL | |
>112°C | |
88% min. (GC) | |
C6H5COSH | |
MFCD00004852 | |
1.17 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)S | |
138.18 | |
138.18 | |
Liquid |
98-91-9 | |
Yellow to Brown | |
122.0°C (30.0 mmHg) | |
Authentic | |
C7H6OS | |
1.6020 to 1.6080 | |
09, 419 | |
thiobenzoic acid, benzenecarbothioic acid, benzoyl thiol, monothiobenzoic acid, benzoic acid, thio, acido mercaptobenzoico, unii-gbg5rlo56n, ccris 8913, acido mercaptobenzoico italian, gbg5rlo56n | |
UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N | |
benzenecarbothioic S-acid | |
7414 | |
90% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protec
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 202-712-9
- Thiobenzoic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.