Learn More
Ácido tiobenzoico, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10317120 25 g Glass bottle 25 g
10616152 100 g Frasco de vidrio 100 g
10381334 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10317120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138680250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 98-91-9 | C7H6OS | 138.184 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-91-9
Número MDL MFCD00004852
Clave InChI UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiobenzoic acid, benzenecarbothioic acid, benzoyl thiol, monothiobenzoic acid, benzoic acid, thio, acido mercaptobenzoico, unii-gbg5rlo56n, ccris 8913, acido mercaptobenzoico italian, gbg5rlo56n
PubChem CID 7414
Nombre IUPAC ácido S-bencenocarbotioico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiobenzoic acid
Punto de fusión 15.0°C to 18.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 122.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H6OS
Fórmula lineal C6H5COSH
Índice de refracción 1.6020 to 1.6080
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 419
Gravedad específica 1.17
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Peso molecular (g/mol) 138.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.18
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.