Learn More
Beckman Coulter™ Thin Wall PP Centrifuge Tubes
For use in ultracentrifuge rotors. Beckman Coulter™ Thin Wall PP Centrifuge Tubes are 5mL open top polypropylene tubes for floor preparation of centrifuge samples.
Marca:  Beckman Coulter™ 326819
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10165883
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
For use in Ultracentrifuge Rotors:
  • SW 55 Ti (Part Numbers 342194, 342196)
  • MLS-50 (Part Number 367280)
Especificaciones
Especificaciones
0.5 in.
Polypropylene
50
Round
13 mm
5.00 mL
Ultracentrifuge Rotors: SW 55 Ti, MLS-50
51 mm
Open Top
Centrifuge Tube (Thick Wall)