Learn More
Beckman Coulter™ Thick Wall PC Centrifuge Tubes
For use in ultracentrifuge rotors. Beckman Coulter™ Thick Wall PC Centrifuge Tubes are 1mL open top polycarbonate tubes for tabletop UCF applications.
Marca:  Beckman Coulter™ NC9495303
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11928144
  • 867.87€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For use in Ultracentrifuge Rotors:
  • TLA-120.2 (Part Numbers 362046, 357656)
  • MLA-150 (Part Numbers 393489, 393490)
Especificaciones
Especificaciones
1.00 mL
Ultracentrifuge Rotors: TLA-120.2, MLA-150
34 mm
Open Top
Centrifuge Tube (Thick Wall)
Polycarbonate
100
Round
11 mm