Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromuro de tetrazolio azul de tiazolilo, 98 %
Catalog Number p-7045773
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
298-93-1
C18H16BrN5S
414.33
MFCD00011964,MFCD00066662
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
64965
CHEBI:53233
2-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium bromide
[Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
298-93-1
C18H16BrN5S
414.33
MFCD00011964,MFCD00066662
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
64965
CHEBI:53233
2-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium bromide
[Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizada en la medición de la proliferación celular. Produce una solución amarillenta que se convierte color azul oscuro, en formazan MTT insoluble en agua por las deshidrogenasas mitocondriales de las células vivas. El bromuro de tetrazolio azul de tiazolilo es un colorante que se utiliza para medir la proliferación celular. Se utiliza como un indicador directo de citotoxicidad (para la detección de fármacos contra el cáncer) y la apoptosis. Como aceptor de electrones, se utiliza para el estudio de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP)-deshidrogenasas dependientes.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, 2-metoxietanol y fosfato en solución salina tamponada.
Notas
Sensible a la luz, el aire y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
Punto de fusión ∽195°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 3825277
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,2-methoxyethanol and phosphate buffered saline.
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.33
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..