Learn More
Thermo Scientific™ Rotors for Savant™ DNA SpeedVac™ Concentrators
Accessory Rotors
Marca: Thermo Scientific™ RH6-25
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Rotores circulares fáciles de utilizar con orificios de diferentes tamaños para acomodar muestras de diversos volúmenes. Estos rotores no precisan ningún tipo de accesorio adicional y se encajan directamente en el concentrador.
Especificaciones
Tubo de vidrio y plástico | |
Rotor para concentrador Savant™ DNA SpeedVac™ | |
Tubos de 6 x 30 ml | |
30 mL |