Learn More
Thermo Scientific™ Tapones Nunc™ para frascos con forma cilíndrica TufRol™
Con ventilación y sin ventilación
441.00€ - 705.00€
Especificaciones
N.º por caja | 500 cajas |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (equipo) | Frasco rodante TufRol |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11997964
|
Thermo Scientific™
112250 |
Tapones no ventilados | |||||||
11987964
|
Thermo Scientific™
111250 |
Con ventilación |
705.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Vented and non-vented
- Moldeados con polietileno de alta densidad (HDPE)
- Diseñados para evitar un roscado incorrecto y proporcionar un sellado seguro
- El tapón ventilado tiene una ventilación de filtro de membrana microporosa hidrófoba integrada de 0.2 μm, lo que permite un intercambio de gases uniforme cuando el tapón está en posición cerrada
Especificaciones
500 cajas | |
Estéril | |
Frasco rodante TufRol |