Learn More
Thermo Scientific™ Tapones Nunc™ para frascos con forma cilíndrica TufRol™
Descripción
Con ventilación y sin ventilación
- Moldeados con polietileno de alta densidad (HDPE)
- Diseñados para evitar un roscado incorrecto y proporcionar un sellado seguro
- El tapón ventilado tiene una ventilación de filtro de membrana microporosa hidrófoba integrada de 0,2 μm, lo que permite un intercambio de gases uniforme cuando el tapón está en posición cerrada
Especificaciones
Especificaciones
| N.º por caja | 500 cajas |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de producto | Tapón con ventilación |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco rodante TufRol |