Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Drop-in Guard Cartridges
Offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
234.51€
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10181163
|
Thermo Scientific™
30805-012101 |
2.1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD direct connection and stand alone holders
- Available in packs of 4
Features of CPS Solid Phase
- Operates in both normal and reversed phase modes
- More rapid mobile phase equilibration compared with silica in normal phase
- Not deactivated by traces of water in normal phase
- One of the least retentive of reversed phase materials and, therefore, useful to separate polar compounds
Especificaciones
5 μm | |
CPS |