Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de fase inversa Hypersil™ BDS C8, 3 μm, 3 mm x 50 mm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 7%; tamaño de poro: 130 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Thermo Scientific™ 28203-053030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Una opción excelente para ácidos, bases y compuestos neutros
- Menor retención que C18 para realizar análisis más rápidos
- Columnas sólidas con una larga vida útil
- Muy fiables para ensayos de rutina
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
50 mm | |
3 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
C8 | |
7 % | |
Sí |
3 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Esférico, sílice desactivado de base completamente poroso | |
Fase inversa | |
Fase inversa |