Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de fenil Hypersil™ BDS de 3 μm
Estabilidad excepcional y selectividad alternativa para las columnas C18 y C8
478.93€ - 604.86€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 3 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 130 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Tipo USP | L11 |
Fase estacionaria | Fenil (Ph) |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10563415
|
Thermo Scientific™
28903-104630 |
4,6 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10160743
|
Thermo Scientific™
28903-102130 |
2.1 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Columnas con desactivación de base de alta calidad
- Excepcional selectividad para compuestos aromáticos y ligeramente polares
- Fabricadas según las condiciones de ISO 9001:2000
Información de órdenes
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Especificaciones
3 μm | |
170 m²/g | |
Fenil (Ph) | |
Fase inversa |
130 Å | |
L11 | |
5 % | |
Fase inversa |