Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 2.4μm Cyano Columns
May be used for reversed or normal phase applications
577.93€ - 630.47€
Especificaciones
Formato de columna | Analytical Column |
---|---|
Diámetro (métrico) | 2.1 mm |
Tamaño de partículas | 1.9 μm |
pH | 2 to 8 |
Tamaño de poro | 130 Å |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10351105
|
Thermo Scientific™
28802-102130 |
100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10179564
|
Thermo Scientific™
28802-052130 |
50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- In reversed phase, they offer different selectivity compared to C18 or C8 phases
- In normal phase, they are less retentive than silica columns
- Reliable cyano columns with long lifetimes
Información de órdenes
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information. Please note that Hypersil BDS Cyano columns are shipped in isooctane:ethanol. For reversed phase applications, flush with ethanol or 2-propanol prior to use.
Especificaciones
Analytical Column | |
1.9 μm | |
130 Å | |
60°C | |
Cyano (CN) | |
4% | |
Yes |
2.1 mm | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L10 | |
Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica | |
Mixed Mode | |
Reversed Phase, Normal Phase, Polar Selectivity |