Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ APS-2, tamaño de partículas de 3 μm y 5 μm
Fase de aminopropil muy versátil con excelentes propiedades cromatográficas en tres modos: intercambio de aniones débiles, fase reversa y fase normal
Marca: Thermo Scientific™ 30703-153030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- En el modo de fase inversa, las columnas Hypersil APS-2 son excelentes para el análisis de carbohidratos: sensibilidad adicional para azúcares
- Selectividad alternativa a las de sílice cuando se utilizan en fase normal
Información de órdenes
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
Especificaciones
3 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
2% | |
No |
150 mm | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
Spherical, Fully Porous Type A Silica | |
Mixed Mode | |
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC |