Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ APS-2, tamaño de partículas de 3 μm y 5 μm
Fase de aminopropil muy versátil con excelentes propiedades cromatográficas en tres modos: intercambio de aniones débiles, fase reversa y fase normal
Marca: Thermo Scientific™ 30703-053030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- En el modo de fase inversa, las columnas Hypersil APS-2 son excelentes para el análisis de carbohidratos: sensibilidad adicional para azúcares
- Selectividad alternativa a las de sílice cuando se utilizan en fase normal
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. También está disponible en 10 μm. Para más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
50 mm | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
Esférica, sílice tipo A completamente porosa | |
Modo mixto | |
Fase inversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC |
3 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Amina (NH2) | |
2 % | |
No |