Learn More
Thermo Scientific™ Soportes para muestras sólidas de los espectrofotómetros Evolution™ 300 y 600
Diseñados para contener muestras sólidas para mediciones de transmitancia
975.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros UV-Visible Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus y Pro |
---|
Código de producto | Marca | Admite | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10061104
|
Thermo Scientific™
222-217400 |
Muestras ópticas cuadradas o redondas, muestras de vidrio o plástico, lentes de gafas de sol o gafas | Soporte de muestras universal |
975.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11801892
|
Thermo Scientific™
222-217200 |
Portamuestras estándar de 5,1 X 7,6 cm (2 x 3 in) | Soporte de muestras sólidas |
1690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Designed to hold solid samples for transmittance measurements
Support pour échantillons solides
- Para su uso con espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ 300 y 600
- Proporciona un fácil montaje de muestras sólidas como filtros, plástico, vidrio y óptica
- Admite soportes de muestras estándar de 2 × 3 mm
- Capacidad para muestras ópticas cuadradas o redondas; muestras de vidrio o plástico; lentes de gafas de sol o normales
- Requiere un soporte de muestras sólidas (14-387-503)
Especificaciones
Espectrofotómetros UV-Visible Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus y Pro |