Learn More
Thermo Scientific™ Soportes de muestras sólidas para espectrofotómetros Evolution™ One, OnePlus y Pro
Código de producto. 10061104
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Muestras ópticas cuadradas o redondas, muestras de vidrio o plástico, lentes de gafas de sol o gafas
Portamuestras estándar de 5,1 X 7,6 cm (2 x 3 in)
Tipo:
Soporte de muestras sólidas
Soporte de muestras universal
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tipo Tamaño de la unidad
10061104 Muestras ópticas cuadradas o redondas, muestras de vidrio o plástico, lentes de gafas de sol o gafas Soporte de muestras universal cada uno
11801892 Portamuestras estándar de 5,1 X 7,6 cm (2 x 3 in) Soporte de muestras sólidas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10061104 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 222217400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00€
    1005.40€ / paquete de 1
    Ahorro 79.60€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Diseñados para contener muestras sólidas para mediciones de transmitancia
Diseñados para contener muestras sólidas para mediciones de transmitancia
Soporte de muestras sólidas
  • Proporciona un fácil montaje de muestras sólidas como filtros, plástico, vidrio y óptica
  • Aloja soportes de muestras estándar de 5,08 x 7,62 cm (2 x 3 pulg)
Soporte de muestras universal
  • Capacidad para muestras ópticas cuadradas o redondas; muestras de vidrio o plástico; lentes de gafas de sol o normales
  • Requiere un soporte de muestras sólido (14-387-503)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Soporte de muestras universal
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros UV-Visible Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus y Pro
Admite Muestras ópticas cuadradas o redondas, muestras de vidrio o plástico, lentes de gafas de sol o gafas