Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de sílice BetaSil™, tamaño de partículas de 5 µm
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
Marca: Thermo Scientific™ 70005-253030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
- Sílice de alta pureza de 100 Å
- Se utiliza para la separación de compuestos no polares y moderadamente polares.
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa.Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 7,5 | |
310 m²/g | |
L3 | |
Beta | |
Fase normal | |
Fase normal |
3 mm | |
250 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
35°C | |
Sílice | |
Sílice esférico, completamente poroso | |
N/D |