Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de sílice BetaSil™, tamaño de partículas de 5 µm
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
Marca: Thermo Scientific™ 70005-101030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
- Sílice de 100 Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
1 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
35 °C | |
Sílice | |
Esférica, sílice completamente porosa | |
Fase normal | |
Fase normal |
100 mm | |
De 2 a 9 | |
310 m²/g | |
L3 | |
Beta | |
0 % | |
No |