Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fase inversa BetaSil™ C18, 3 μm, 2,1 mm x 20 mm
Formato de columna: Columna DASH HTS; Carga de carbono: 10%; tamaño de poro: 175 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Thermo Scientific™ 25003-022152
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- El diseño patentado de bajo volumen muerto minimiza la separación de las bandas
- Los racores de apriete manual permiten cambiar las columnas con rapidez y facilidad
Características de la fase sólida Hypersil GOLD C18
- Reducción significativa en la formación de picos al tiempo que se conserva la selectividad de C18
- Excelente resolución, eficacia y sensibilidad
- Confianza en la exactitud y calidad de los datos analíticos
Información de órdenes
Las columnas DASH HTS se recomiendan para su uso con tubos y accesorios de conexión de PEEK™.
Especificaciones
Columna DASH HTS | |
20 mm | |
175 Å | |
C18 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
2,1 mm | |
3 μm | |
L1 | |
Hypersil GOLD | |
10 % | |
Sí |