Learn More
Thermo Scientific™ Aplicador de sellos adhesivos
Haga más fácil el sellado de placas de PCR y qPCRF o de tiras de tubos
Marca: Thermo Scientific™ AB1391
Detalles adicionales : Peso : 0.40830kg
Descripción
Los cierres adhesivos para placas de PCR son un método fiable de sellado de placas para aplicaciones de PCR. Los materiales de sellado de alta integridad ofrecen la mejor protección contra la evaporación para una PCR de alta eficacia.
Entre los accesorios de sellado Thermo Scientific se encuentra la herramienta Cap-IT, que le ayuda a colocar tapones abovedados en tiras de tubos y placas y permite sellar varios tubos a la vez. El aplicador de sellos adhesivos le ayuda a sellar eficazmente placas de PCR y qPCR y placas de almacenamiento.
Características destacadas
Herramienta Cap-It
- Diseñada para ayudar a colocar tapones abovedados en tiras de tubos y placas
- Minimiza la presión necesaria para sellar los tapones de forma eficaz
- Permite sellar varios tubos simultáneamente
- Ayuda a garantizar un sellado eficaz y uniforme de placas de PCR/qPCR o placas de almacenamiento con cualquier sello adhesivo
Peligroso: No
Condición de almacenamiento: Ambiente
Especificaciones
de baja densidad | |
Película, cierre o aplicador | |
Placas de 96/384 pocillos |