Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, azul
Placas de 96 pocillos de perfil bajo para aplicaciones de PCR y qPCR.
Marca: Thermo Scientific™ AB0700B
Detalles adicionales : Peso : 0.43000kg
Descripción
La placa de PCR de perfil bajo tiene pocillos más cortos que la placa de perfil estándar (AB-0600), lo que reduce el espacio muerto entre la tapa calefactada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Estos productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción inferiores a 20μL. Están disponibles en varios colores y son compatibles con pipetas multicanal estándar.
La placa de PCR de perfil bajo Thermo Scientific tiene pocillos más cortos que la placa de perfil estándar (AB-0600), lo que reduce el ‘espacio muerto’ entre la tapa calefactada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Estos productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción inferiores a 20μL. Están disponibles en varios colores y son compatibles con las pipetas multicanal estándar.
Características destacadas
• Perfil bajo para reducir el espacio muerto y aumentar la eficacia de la PCR
• Disponibles con letras alfanuméricas negras
• Acceso mejorado para la manipulación de líquidos
• Volumen de llenado máximo de 0.2 ml
• Esquina recortada: H12
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Sin código de barras | |
25 placa | |
Microplaca de PCR | |
Sin faldón | |
0,2 ml | |
0,1 mL |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Azul | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Polipropileno | |
96 | |
Perfil bajo |