Learn More
Thermo Scientific™ Revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 2D, película ASI™ 26
Single-use tank liners reduce cleaning steps common to re-usable tanks.
Marca:  Thermo Scientific™ B100038-I
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17880777
  • 350.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
MAP4K4 (HGK) is a serine⁄threonine kinase which plays an important role in stress-activated MAPK core signaling pathways.
Especificaciones
Especificaciones
130 L
Store at room temperature.
20 per case
Irradiated
HyPerforma™
ASI 26
Polyethylene
45.7 cm x 76.2 cm (18 in. x 30 in.)
SV30112
Room Temperature
0 Ports
No Tubing