Learn More
Uvex™ Thermo Boss Casco de protección
La carcasa de policarbonato resistente al calor tiene un peso optimizado y es adecuada para su uso a temperaturas ambiente muy altas.
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 397 |
---|---|
Material | Policarbonato |
Modelo | Borde largo |
Tipo de producto | Casco de seguridad industrial |
Tamaño (métrico) | Entre 51 y 61 cm |
Descripción
- Casco de tamaño y peso optimizados para su uso en áreas de temperatura alta
- Arnés de suspensión textil de 6 puntos con banda deportiva
- Ranuras laterales para la fijación de los protectores de los oídos o las viseras
- Aislamiento eléctrico (440 V CA) (conforme a DIN EN 397:1995)
- Probado hasta 150 °C
Especificaciones
EN 397 | |
Borde largo | |
Entre 51 y 61 cm |
Policarbonato | |
Casco de seguridad industrial | |
Sí |