Learn More
Texwipe™ Toallitas ThermaSeal™ 70
Código de producto. 15752396 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 600
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15752396 10 x 10 cm paquete de 600
1 options
Código de producto. 15752396 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX2074
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece calidad con absorción superior
  • Toallitas de poliéster de corte en caliente para limpieza multiuso en entornos críticos de salas limpias
  • Ofrecen alta absorbencia, nivel bajo de partículas e iones bajos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia ISO clase 4 de última generación
  • Presenta 7 bordes termosellados para un control avanzado de partículas y fibras
  • Lavadas y envasadas en un entorno de sala limpia ISO clase 4
  • 100 % de filamento continuo, tejido de poliéster de doble punto
  • Envase para salas limpias Bag-Within-A-Bag™ a prueba de disolventes
  • Absorbencia superior, eficacia de limpieza y resistencia a la abrasión
  • Diseñadas para aplicaciones de sala limpia ISO clase 3-5
  • Ideal para limpiar el interior de herramientas de proceso y dispositivos médicos
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm
Cantidad de embalaje 600 Paños/ bolsa (2 Bolsas interiores de 300 toallitas), 10 bolsas/caja