Descripción
- Ofrecen una buena absorbencia, eficacia de limpieza y resistencia a la abrasión, al tiempo que mantienen la compatibilidad química con disolventes y alcoholes estándar
- Limpieza de superficies, equipos y piezas
- Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos, residuos y otras soluciones, incluidos los desinfectantes
- Limpieza con disolventes como alcohol isopropílico (IPA), etanol, acetona y desengrasantes
- Bandejas de revestimiento para sujetar, proteger, secar y almacenar piezas, equipos y dispositivos
- Apropiadas para su uso con temperaturas inferiores a 205 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliéster |
| Dimensiones (L x An) | 10 x 10 cm |
| Cantidad de embalaje | 2 Bolsas x 75 Toallitas, 10 Bolsas/caja. |